Merck
AccueilProduitsMicrobiologie industrielleTests d'identification microbienne et réactifs biochimiques
Tests d'identification microbienne et réactifs biochimiques
Des tests biochimiques, immunologiques et de biologie moléculaire pour l'identification microbienne ou la différenciation entre des groupes de micro-organismes sont utilisés de façon régulière en contrôle qualité microbiologique sur les sites de production et en recherche académique. Ces tests d'identification détectent des protéines spécifiques, certaines activités biochimiques des cellules cibles (par exemple l'activité d'une enzyme) ou des séquences génétiques qui sont caractéristiques des micro-organismes. Parmi eux, de nombreux tests d'identification microbienne fournissent d'importants résultats en un temps court, sont très économiques et faciles à utiliser, et la plupart ne nécessitent pas d'équipement ou d'instrumentation spécifique. Certains tests biochimiques ne nécessitent que l'application d'une goutte de réactif sur un milieu gélosé ou dans un milieu liquide.  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Réactifs biochimiques pour l'identification
Les réactifs biochimiques forment la base des tests biochimiques liquides pour détecter, par exemple, une activité enzymatique qui est caractéristique d'un micro-organisme cible. Ces tests sont souvent effectués directement sur des milieux gélosés ou dans des milieux liquides.
Réactifs et kits pour la microscopie
Les réactifs et kits pour la coloration des micro-organismes sont utilisés pour différencier et identifier ces derniers au microscope. Les tests bien connus, comme la coloration de Gram, contribuent à fournir des informations biochimiques, structurelles et morphologiques supplémentaires.
Kits de tests microbiologiques
Les tests en kit s'appuient sur différentes méthodes, notamment biochimiques et immunologiques. Les résultats peuvent être évalués, par exemple, par une coagulation visible, une réaction colorée ou une turbidité.
Hybridation in situ HybriScan®
Le système d'identification microbienne sophistiqué HybriScan® permet de réaliser un test de biologie moléculaire rapide pour détecter et identifier avec précision les micro-organismes pathogènes et d'altération dans les boissons, l'eau et les denrées alimentaires. Il s'appuie sur l'hybridation in situ à l'aide de sondes. Contrairement aux tests PCR, ce test robuste au format plaque de microtitration ne nécessite pas de thermocycleur.
Disques, bandelettes, et membranes d'identification
Les disques, les bandelettes et les membranes d'ID comptent parmi les nombreux formats de tests d'identification microbienne faciles d'utilisation. Ils sont fondés sur des réactifs et des réactions biochimiques. Les réactifs sont imprégnés sur un support, par exemple du papier, et sont donc stables et faciles à manipuler. Les bandelettes oxydase en sont un exemple bien connu pour vérifier l'activité cytochrome oxydase.
Ressources apparentées
Page 1 sur 2
Vidéos apparentées
Vidéo : How does in situ hybridization technology work?
Le système HybridScan® est une technologie d'hybridation in situ qui permet de tester la présence de micro-organismes d'altération dans les boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Illustration numérique d'un ordinateur portable affichant une silhouette humaine stylisée à côté d'un rectangle rose, le tout placé sur un fond jaune.
Webinaire : In Situ Hybridization (20 min)
Découvrez les avantages, les inconvénients et les coûts de la méthode HybriScan® par rapport aux méthodes classiques.