907529
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Synonyme(s) :
Phenyl 6-O-benzyl-1-thio-α-D-mannoside
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S([C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
Clé InChI
WMSWWJHIVWFJLE-ZSXDVEMLSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.