Principaux documents
90340
Sigma-Aldrich
Triéthylamine
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
N,N-Diéthyléthanamine
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Beilstein:
605283
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
51.75 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
593 °F
Durée de conservation
36 mo.
Limite d'explosivité
8 %
Impuretés
≤0.1% water
Résidus d'évap.
≤0.003%
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
pb
88.8 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Densité
0.727 g/mL at 20 °C
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La triéthylamine est une amine tertiaire. Elle a été suggérée comme agent de précipitation prometteur pour l'acide phosphomolybdique. Le système Et3N/acide formique a été utilisé pour l'hydrogénation par transfert asymétrique des dérivés à substitution méthoxy.
La triéthylamine est une base forte et un agent de précipitation largement utilisé dans la réaction de Heck et pour préparer des esters et des amides à partir de chlorures d'acyle.
Application
La triéthylamine peut être utilisée dans les études suivantes :
  • Comme base pour les réactions de Heck.
  • Pour la synthèse des spirocycles par cyclisation de Heck.
  • Pour la préparation du picrate de triéthylammonium et du chlorhydrate de triéthylamine 0,1 M.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Triethanolamine-Mediated Magnetically Separable Fe3O4- Pd Nanoparticles Catalyzed Heck Reaction under Ligand-Free Conditions
Kumar PC, et al.
ChemistrySelect, 6(31), 7944-7949}-7944-7949} (2021)
Asymmetric reduction of electron-rich ketones with tethered Ru(II)/TsDPEN catalysts using formic acid/triethylamine or aqueous sodium formate.
Soni R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(13), 6784-6793 (2015)
THE SPECIFIC PRECIPITATION OF ORTHOPHOSPHATE AND SOME BIOCHEMICAL APPLICATIONS.
Y SUGINO et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 2360-2364 (1964-07-01)
Biodegradable porous polymers through emulsion templating.
Lumelsky Y and Silverstein MS.
Macromolecules, 42(5), 1627-1633 (2009)
Zhao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(5), 843-848 (2000-05-29)
The vinylation of iodobenzene with methyl acrylate has been studied with several supported palladium catalysts in N-methylpyrrolidone in the presence of triethylamine and/or sodium carbonate. The reaction can be performed in air without any solubilizing or activating ligands. It was