Principaux documents
89579
Millipore
Gélose de Sabouraud glucose avec chloramphénicol
NutriSelect® Plus, Chloramphenicol, according to ISO 18416:2007, powder, bottle of 500 g, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Gélose Sabouraud dextrose, SGA avec chloramphénicol
About This Item
Code UNSPSC :
41171609
Nomenclature NACRES :
NA.85
Agence
according to ISO 18416:2007
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15 g/L
casein peptone, 5 g/L
Chloramphenicol
chloramphenicol, 0.05 g/L
dextrose, 40 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
Conditionnement
bottle of 500 g
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Couleur
clear to slightly opaque light amber Prepared media
light yellow Powder
pH final
5.6±0.2 (25 °C)
Application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
Adéquation
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
Application
Pour la culture sélective, l′isolement et l′identification des champignons et levures.
Notes préparatoires
Mettre 65 g en suspension dans 1 litre d′eau distillée. Amener à ébullition pour dissoudre complètement le produit. Stériliser en autoclave à 121 °C pendant 15 minutes.
Stockage et stabilité
Conserver le milieu préparé à une température inférieure à 8 °C, à l'abri de la lumière directe. Conserver la poudre déshydratée dans un endroit sec, dans des récipients hermétiques, à une température comprise entre 2 et 25 °C.
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
A K Kouamé et al.
Letters in applied microbiology, 70(2), 87-94 (2019-11-11)
Attiéké is the major fermented plant food in Côte d'Ivoire. The aim of this study was to identify hazards and critical control points (CCP) in order to implement a HACCP system for the production of attiéké. Physico-chemical and microbiological analyses
Articles
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.