1.05438
Gélose Sabouraud dextrose
GranuCult® prime, Dextrose 4 %, EP 5.6, USP 29, JP 4.05, granular, for yeasts, for molds, pack of 500 g and 5 kg
Synonyme(s) :
Gélose de Sabouraud à 4 % de glucose, Milieu de culture fongique selon SABOURAUD
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 5.6
JP 4.05
USP 29
Niveau de qualité
Forme
granular
Composition
Dextrose, 4%
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Conditionnement
pack of 500 g and 5 kg
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.6 (25 °C, 65 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
65 g/L
Masse volumique apparente
680 kg/m3
Application(s)
bioburden testing
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Apparence (couleur) : jaunâtre à brun
pH (25 °C) : 5,4 - 5,8
Composition typique (g/litre) : Peptone de caséine 5,0 ; peptone de viande 5,0 ; D(+)glucose 40,0 ; agar-agar 15,0.
Croissance (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748) : passable à très satisfaisante
Croissance (Trichophyton rubrum ATCC 28188) : passable à satisfaisante
Croissance (Trichophyton ajelloi ATCC 28454) : passable à satisfaisante
Croissance (Microsporum gallinae ATCC 12108) : passable à très satisfaisante
Croissance (Microsporum canis ATCC 36299) : satisfaisante à très satisfaisante
Croissance (Geotrichum candidum DSM 1240) : satisfaisante à très satisfaisante
Croissance (Penicillium commune ATCC 10428) : satisfaisante à très satisfaisante
Incubation : 7 jours; 28 °C
Test de fertilité conformément à la méthode harmonisée des pharmacopées (Ph. Eur., USP et JP).
Inoculum sur milieu de référence (Candida albicans ATCC 10231 [WDCM 00054]) : 10 - 100
Inoculum sur milieu de référence (Aspergillus brasiliensis [anciennement A. niger] ATCC 16404 [WDCM 00053]) : 10 - 100
Dénombrement des colonies (Candida albicans ATCC 10231 [WDCM 00054]) :
Dénombrement des colonies (Aspergillus brasiliensis [anciennement A. niger] ATCC 16404 [WDCM 00053]) :
Recouvrement sur milieu d'essai (Candida albicans ATCC 10231 [WDCM 00054]) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d'essai (Aspergillus brasiliensis [anciennement A. niger] ATCC 16404 [WDCM 00053]) : ≥ 50 %
Incubation : C. albicans et A. brasiliensis jusqu'à 5 jours à 20-25 °C.
Les informations ci-dessus étaient à jour au moment de leur publication et sont susceptibles d'êtres modifiées sans préavis (hormis pour les clients avec lesquels notre entreprise a mis en place un accord de contrôle des modifications). Les informations ainsi que leur format peuvent être modifiés à tout moment et de quelque manière que ce soit, en fonction de la réglementation ou des décisions internes à l'entreprise.
Note de bas de page
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.