85325
Silver trifluoromethanesulfonate
purum, ≥98.0% (Ag)
Synonyme(s) :
Ag(OTf), Silver (trifluoromethyl)sulfonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (Ag)
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
core: silver
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
[Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
It may be used for the synthesis of the following:
- cystine-containing peptides
- 3-aminoalkylated indoles
- benzo[b]oxepines and 2H-chromenes
- diversely substituted iminoimidazoazines
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3