77947
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Metoprolol acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable