68250
Methyl Orange
for microscopy (Hist.), indicator (pH 3.0-4.4)
Synonyme(s) :
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Helianthin, Orange III
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 3.0-4.4)
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
pH
3.0-4.4, pink to yellow
Solubilité
methanol: water (1:1): 0.1 g/10 mL, orange to very deep orange
λmax
501.4 nm in H2O (acidified)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
Clé InChI
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges