61739
N-Lauroylsarcosine
purum p.a., ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
N-Dodecanoyl-N-methylglycine, Sarkosyl L
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Qualité
purum p.a.
Essai
≥98.0% (GC)
Poids mol.
271.40 g/mol
Technique(s)
protein quantification: suitable
Impuretés
≤0.2% water
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
45-50 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤70 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Groupe fonctionnel
amide
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
Clé InChI
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable