61745
N-Lauroylsarcosine sodium salt
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, Sarkosyl NL
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 600
Nombre d'agrégation
2
Technique(s)
protein expression: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Impuretés
≤7% water
CMC
14.6 mM (20-25°C)
Solubilité
H2O: very soluble 293 g/L at 20 °C
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
512.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
267 °C - closed cup