49598
(−)-Terpinen-4-ol
analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (R)-p-Menth-1-en-4-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]/D -25±6°, neat
Pureté optique
enantiomeric ratio: ~2:1
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.934 g/mL at 20 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup