44290
Dowex 1X2 chloride form
50-100 mesh
About This Item
Produits recommandés
Description
strongly basic
Niveau de qualité
Forme
beads
Paramètres
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
Humidité
65-75%
Perte
~70% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
trimethylbenzylammonium functional group
Taille des particules
50-100 mesh
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
0.7 meq/mL by wetted bed volume
Chaîne SMILES
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Clé InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable