Key Documents
217425
Supelco
AmberChrom 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
Synonyme(s) :
Dowex 1X8-200 Ion Exchange Resin
About This Item
Formule linéaire :
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex 1X8 chloride form, chloride form, 100-200 mesh
Niveau de qualité
Description
cross-linkage 8%
Forme
beads
Réticulation
8 % cross-linked
Paramètres
66 °C OH- form max. temp.
Humidité
39-45%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium
Taille des particules
100-200 mesh
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Clé InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dowex 1X8 is a strongly basic anion exchange resin which is used as an absorbent in solid phase extraction. It is used in anion-exchange chromatography for separation.
Application
Dowex 1X8 chloride form was used for separation procedure by Dowex chromatography.
Résine échangeuse d′anions fortement Type I basique pour les procédés de chimie fine;répond aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 173.25.
Caractéristiques et avantages
Anion fortement basique
Autres remarques
Cette résine échangeuse d′ions n′a pas été fabriquée de façon spéciale ni purifiée. Nous vous conseillons de la traiter avant utilisation avec un solvant adapté puis de la rincer.
Informations légales
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
The problem of cell heterogeneity of liver tissue in the study of fructose metabolism.
J Zehner et al.
European journal of biochemistry, 34(2), 248-255 (1973-04-01)
Bogdan O Popescu et al.
The Journal of biological chemistry, 279(8), 6455-6464 (2003-11-20)
Familial Alzheimer's disease (FAD) presenilin 1 (PS1) mutations give enhanced calcium responses upon different stimuli, attenuated capacitative calcium entry, an increased sensitivity of cells to undergo apoptosis, and increased gamma-secretase activity. We previously showed that the FAD mutation causing an
Richard K Brizendine et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(36), 11235-11240 (2015-08-22)
It is not known which kinetic step in the acto-myosin ATPase cycle limits contraction speed in unloaded muscles (V0). Huxley's 1957 model [Huxley AF (1957) Prog Biophys Biophys Chem 7:255-318] predicts that V0 is limited by the rate that myosin
Ayşem Uzer et al.
Forensic science international, 174(2-3), 239-243 (2007-06-09)
The Meisenheimer anions formed from TNT in KOH solutions in alcohol or acetone were used in screening tests for TNT among possible nitro-explosives. The same reaction was used for the spectrophotometric assay of TNT in soil by CRREL (Cold Regions