43538
Tridodecylamine hydrochloride
Selectophore™, ≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
Tridodecylammonium chloride, Trilaurylammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Selectophore™
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (AT)
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N.ClH/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3;/h4-36H2,1-3H3;1H
Clé InChI
GPQCSCQDQNXQSV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable