430749
Pyrocatechol
purified by sublimation, ≥99.5%
Synonyme(s) :
1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, Catechol
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
Essai
≥99.5%
Produit purifié par
sublimation
pb
245 °C (lit.)
Pf
100-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Clé InChI
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves