320579
Xylenes
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Synonyme(s) :
Xylene mixture of isomers
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
18 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
867 °F
Composition
C6H5CH2CH3, ≤25%
Limite d'explosivité
7 %
Impuretés
H2SO4, passes test (substances darkened by sulfuric acid)
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
137-140 °C (lit.)
Pf
-34 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Clé InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique