Principaux documents
1.08297
Supelco
Xylene (isomeric mixture)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Mixed Xylenes Solvent
About This Item
Code UNSPSC :
12191501
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité:
ACS reagent
pb:
136-145 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
8 hPa ( 20 °C)
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
8 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
liquid
Viscosité cinématique
<0.9 cSt(20 °C)
pb
136-145 °C/1013 hPa
Pf
-25 °C
Température de transition
flash point 24 °C
Solubilité
0.175 g/L
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
75.2 °F
Point d'éclair (°C)
24 °C