Key Documents
266302
Sigma-Aldrich
Magnésium
ReagentPlus®, ribbon, ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
NMDG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
24.31
Numéro Beilstein :
4948473
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99% trace metals basis
Forme
ribbon
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Magnesium is generally used in the preparation of various organomagnesium compounds such as Grignard reagents, that are widely used in organic synthesis.
It can also be used to catalyze Pinacol coupling, Reformatsky reaction and degradation of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
Quantité
25 g = 36.6 m
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Magnesium and human health: perspectives and research directions
Al Alawi AM, et al.
International Journal of Endocrinology, 2018 (2018)
The importance of magnesium in clinical healthcare
Schwalfenberg GK and Genuis SJ
Scientifica, 2017 (2017)
The quest for chiral Grignard reagents.
Hoffmann RW
Chemical Society Reviews, 32(4), 225-230 (2003)
Optimizing Reductive Degradation of PAHs Using Anhydrous Ethanol with Magnesium Catalyzed by Glacial Acetic Acid.
Al Shra?ah A, et al.
ACS Omega, 3(3), 3554-3561 (2018)
Magnesium: Annual survey covering the year 1971.
Blomberg C
Journal of Organometallic Chemistry, 45, 1-137 (1972)
Articles
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids