Key Documents
8.18506
Sigma-Aldrich
Magnesium
powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis
Synonyme(s) :
Magnesium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
24.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141502
Numéro de classement CE :
231-104-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.00013 hPa ( 325 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>450 °C
Point d'ébullition
1107 °C/1013 hPa
Pf
651 °C
Densité
1.74 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Mg/q+2
Clé InChI
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (on Mg): ≥ 97.0 %
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable