21529
Hexanoic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Acid C6, Caproic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pression de vapeur
0.18 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.416
n20/D 1.4161 (lit.)
pb
202-203 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Propriétés organoleptiques
pungent
Chaîne SMILES
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
- In Dortyol yerli orange juices by high performance liquid chromatography method
- In Lomatogonium rotatum, a herbal medicine sample using acridone-9-ethyl-p-toluenesulfonate (AETS) as a fluorescence derivatization reagent by high performance liquid chromatography (HPLC).
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter