Documents
185450
Sigma-Aldrich
Phénol
unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro Beilstein :
969616
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
eCl@ss :
39023301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
crystalline (flakes)
crystalline (solid)
crystals
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Limite d'explosivité
8.6 %
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 84 g/L at 20 °C
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Description générale
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed. It can undergo oxidation in the presence of Fentons′ reagent in aqueous solution.
Application
Phenol may be employed in the following studies:
  • Isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis.
  • Berthelot color reaction for the estimation of ammonia.
  • Preparation of phenetole (aromatic ether) and 1,2-dihydroxybenzene (catechol).
  • Synthesis of phenoxyacetic acid.
Phenol may be used in the following processes:
  • As a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.
  • Preparation of phenol-sulfuric acid reagent for colorimetric determination of total sugar content.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 7
1 of 7
Carbohydrate analysis by a phenol-sulfuric acid method in microplate format.
Masuko T, et al.
Analytical Biochemistry, 339(1), 69-72 (2005)
Phenol-Catalyzed Discharge in the Aprotic Lithium-Oxygen Battery.
Gao X, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2017)
Chemical pathway and kinetics of phenol oxidation by Fenton's reagent.
Zazo JA, et al.
Environmental Science & Technology, 39(23), 9295-9302 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)