181641
Poly(Bisphenol A carbonate)
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 17,000 (typical)
average Mw 29,000 (typical)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
Clé InChI
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable