15269
N,O-Bis(triméthylsilyl)acétamide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
BSA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.417
Point d'ébullition
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
Clé InChI
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges