15222
N,O-Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
BSTFA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
Point d'ébullition
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Clé InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F
Point d'éclair (°C)
34 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs