12608
Benzyl cyanide
analytical standard
Synonyme(s) :
Benzyl nitrile, Phenylacetonitrile
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.520-1.526
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
233-234 °C (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
N#CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Clé InChI
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup