Principaux documents
A42050
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzyl cyanide
99%
Synonyme(s) :
4-Aminophenylacetonitrile
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
lumps
pb
312 °C (lit.)
Pf
45-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5,10H2
Clé InChI
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1