104043
N-Phenyl-1-naphthylamine
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
1-(N-phenylamino)naphthalene, N-(1-Naphthyl)aniline, NPN
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
226 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
60-62 °C (lit.)
λmax
252 nm
Chaîne SMILES
N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
Clé InChI
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2