43608
3,3′-Dipropylthiadicarbocyanine iodide
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
3-Propyl-2-[5-[3-propyl-2(3H)-benzothiazolylidene]-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, DiSC3(5)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Pf
245 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
Fluorescence
λex 500 nm; λem 705 nm in DMF
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
[I-].CCCN1C(\Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCC
InChI
1S/C25H27N2S2.HI/c1-3-18-26-20-12-8-10-14-22(20)28-24(26)16-6-5-7-17-25-27(19-4-2)21-13-9-11-15-23(21)29-25;/h5-17H,3-4,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.