07208-M
Acide sulfurique
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 95-97%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 146 °C)
Description
Nominally 95-98% H2SO4
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Pureté
95-97%
Forme
solution
Impuretés
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O)
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
Résidus de calcination
≤0.0005%
Point d'ébullition
~290 °C (lit.)
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.0001%
Traces de cations
As: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable