04943
4-Ethyltoluene
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Ethyl-4-methylbenzene, p-Ethylmethylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
887 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.496
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Densité
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup