01130595
Xanthohumol
primary reference standard
Synonyme(s) :
(E)-1-[2,4-Dihydroxy-6-methoxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)propenone, 2′,4,4′-Trihydroxy-6′-methoxy-3′-prenylchalcone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
COc1cc(O)c(C\C=C(/C)C)c(O)c1C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)4-10-16-18(24)12-19(26-3)20(21(16)25)17(23)11-7-14-5-8-15(22)9-6-14/h4-9,11-12,22,24-25H,10H2,1-3H3/b11-7+
Clé InChI
ORXQGKIUCDPEAJ-YRNVUSSQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable