Key Documents
00848
Sigma-Aldrich
(1R,4S)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1S,4R)-cis-4-Hydroxy-2-cyclopentenyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro Beilstein :
4350633
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −67±2°, c = 2.3% in chloroform
Pf
49-51 °C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(8)10-7-3-2-6(9)4-7/h2-3,6-7,9H,4H2,1H3/t6-,7+/m0/s1
Clé InChI
IJDYOKVVRXZCFD-NKWVEPMBSA-N
Application
(1R,4S)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol can be used as a reactant in the total synthesis of Bartlett′s brefeldin intermediate, spinosyn A analogs, (+)-7-deaza-5′-noraristeromycin, (±) strychnine and the Wieland-Gumlich aldehyde.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A new approach to (+)-brefeldin A via a nickel-catalyzed coupling reaction of cyclopentenyl acetate and lithium 2-furylborate
Kobayashi Y, et al.
Tetrahedron Letters, 37(34), 6125-6128 (1996)
Synthesis of novel spinosyn A analogues by Pd-mediated transformations
Tietze LF, et al.
Chemistry?A European Journal , 13(30), 8543-8563 (2007)
(+)-7-Deaza-5 `-noraristeromycin as an anti-trypanosomal agent
Seley KL, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 40(4), 622-624 (1997)
Asymmetric Total Syntheses of (-)-and (+)-Strychnine and the Wieland-Gumlich Aldehyde
Knight SD, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(21), 5776-5788 (1995)