Principaux documents
00796
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥98.5% (HPLC/T)
Synonyme(s) :
EMIM DCA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (HPLC/T)
Impuretés
≤0.5% water
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
N#C[N-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1-5-2-4/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide (EMIM-DCA) is an ionic liquid that is often used as a solvent in various chemical reactions and as an electrolyte in batteries and capacitors. It is considered a greener alternative to organic traditional solvents due to its non-toxicity.
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide can be used in the development of polyvinyl alcohol based polymeric membranes for the for the effective separation of CO2/H2.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
429.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
221 °C - closed cup