Merck
07424
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
for electrochemistry, ≥99.0% (T)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
impurities
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.553
conductivity
~20.2 mS/cm
mp
-6 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
SMILES string
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChI key
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe