Documents
00496
Sigma-Aldrich
cis-4-Hepten-1-ol
≥95.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro Beilstein :
1840300
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39020352
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.445
Point d'ébullition
78 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC\C=C/CCCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
CUKAXHVLXKIPKF-ARJAWSKDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves