10127655001
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
grade I, from yeast
Synonyme(s) :
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
yeast
Niveau de qualité
Forme
suspension
Activité spécifique
~350 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate.)
Conditionnement
pkg of 1 mL (5 mg/ml)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
≥0.1-1.0 % (w/w)
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
white to yellowish
pH optimal
9.2
Solubilité
water: miscible
Adéquation
suitable for UV spectrophotometry and general use
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
life science and biopharma
Activité étrangère
6-PGDH <0.0100%
CK <0.00100%
GR <0.0100%
HK <0.0100%
PGI <0.00200%
PGluM <0.0100%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash