Principaux documents
ZSR240PFT0
Milli-Q
Module préfiltration Milli-Q® SP 240
greener alternative
Pretreatment of potable tap water to feed the pure RO water production station
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NC.75
Entrée CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
6 kg operating weight (13.2 lb)
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 14.1 cm (5.6 in.) × 22 cm (8.7 in.)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DfS.
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le module de préfiltration Milli-Q® SP 240 prétraite l'eau de ville potable pour alimenter la station de production d'eau osmosée. Il est recommandé d'installer ce module de préfiltration pour accroître les performances de la station de production d'eau osmosée des systèmes de purification d'eau Milli-Q® SQ 2Series.
Caractéristiques et avantages
  • Une pompe régule la pression de l'eau d'alimentation pour garantir un débit constant à la membrane d'OI, pouvant aller jusqu'à 42 l/h.
  • Le pack de prétraitement SQPAK Gard protège la membrane d'OI en éliminant efficacement le chlore, les colloïdes et les contaminants particulaires présents dans l'eau de ville d'alimentation.
  • La conception compacte du système, son manuel et ses vidéos d'installation auto-guidée vous permettent de brancher le module à côté de la station de production d'eau osmosée et de le déplacer plus tard si nécessaire.
  • Lorsque la capacité de purification de la cartouche est épuisée, le remplacement ultra facile de cette dernière grâce au mécanisme "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) simplifie la maintenance et limite les coûts d'exploitation.
  • La taille compacte du système contribue aux efforts des laboratoires en faveur du développement durable.
Composants
Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
Cette référence n'inclut pas :
  • La cartouche SQPAK
  • Le câble d'alimentation adapté au réseau électrique local.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Afficher tout