Key Documents
YY2209064
Millipore
Grille support, 90 mm, acier inoxydable
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Stainless steel support
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel
Niveau de qualité
Diamètre
90 mm
Compatibilité
for use with Filter Holder 90 mm, stainless steel
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Vos échantillons d'effluents contiennent des substances volatiles telles que l'isopropanol, l'acétone ou le xylène ? Utilisez notre support filtre pour effluents toxiques ZHE ("Zero Headspace Extractor", dispositif d'extraction sans espace de tête), appareil de mesure homologué par l'agence américaine de protection de l'environnement (US-EPA) pour le test de lixiviation visant à déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP).
Ce système ne peut pas monter en pression s'il n'est pas entièrement assemblé ; cela évite la projection accidentelle du piston et garantit la sécurité de fonctionnement du dispositif. Choisissez entre deux modes de mise à l'évent (manuel ou automatique).
Caractéristiques et avantages :
•Permet une montée en pression du filtre sans introduction d'air, grâce au piston mobile
•Empêche l'évaporation de substances volatiles
•Mise à l'évent manuelle ou automatique
•Doit être entièrement assemblé pour monter en pression, évitant toute projection accidentelle du piston
Applications :
Tests de lixiviation EP ("Extraction Procedure") et TCLP ("Toxicity Characteristic Leaching Procedure") conformes aux normes de l'US-EPA
Système pour effluents toxiques
YT30090HW – Support filtre Millipore ZHE pour effluents toxiques
Pièces de rechange
XX2702512 – Vannes 2 voies en acier inoxydable, NTPM 1/8"
XX6700010 – Joints toriques pour cylindre (3)
XX6700024 – Vanne évent/purge, 9 bar
XX6700104 – Coude fileté, ¼" NPTF à M
YT3009001 – Piston avec joints toriques d'étanchéité
YT3009002 – Raccord Luer 1/8" NPTF
YT3009003 – Piston avec joints toriques d'étanchéité
YT3009013 – Raccord rapide femelle Swagelok
YT3009014 – Raccord rapide mâle Swagelok
YY2209064 – Grille support en acier inoxydable, 90 mm
YY2209068 – Joint torique en fluoroélastomère, 2-235, 90 mm
YY2214257 – Molette de serrage
Accessoires
XX6700P05 – Récipient sous pression, 5 l
YT3009015 – Seringue ZHE, 50 ml
YT3009016 – Sac en Tedlar ZHE, 1 l
Composants du kit de raccords
XX3002567 – Adaptateur chromé, 1/8" NPTF à Luer-Lok mâle
XX6700024 – Vanne évent/purge, 9 bar
XX6700030 – Raccord rapide, parties mâle et femelle, ¼" NPTM
XX6700125 – Mamelon 6 pans en acier inoxydable, 51 mm, ¼" NPTM
XX6702507 – Adaptateur de tuyau 1/4" NPTM à tuyau 1/4"
XX6702508 – Tuyau en polypropylène, D.E. 6 mm × 3 m
YT3009013 – Raccord rapide femelle Swagelok
YY1301015 – Manomètre à pression, 0–7 bar
YY2029348 – Vanne à bille en acier inoxydable, ¼" NPTF