Principaux documents
UFC30LH25
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 0,4 ml
pore size 0.45 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 5 μL
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
0.4 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
45 mm
Diamètre
10.6 mm
Surface de filtration
0.2 cm2
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Ultrafree®-MC (0,5 mL) et Ultrafree-CL (2 mL) sont des filtres à usage unique jetables, utilisés pour éliminer les particules de solutions biologiques aqueuses. Ces dispositifs sont proposés en deux volumes de travail avec une gamme de membranes microporeuses (de 0,1 à 5,0 µm) pour une filtration rapide et des performances hautement reproductibles. Des unités pré-stérilisées sont également disponibles. Utilisez avec des rotors à angle fixe pour les tubes de 1,5 mL (-MC) et les tubes de 15 mL (-CL).
•Cinq dimensions de pores différentes de 0,1 à 5,0 µm
•Unités pré-stérilisées également disponibles
•Filtration rapide et performances hautement reproductibles
•Utiliser avec des rotors à angle fixe pour les tubes de 1,5 mL
Applications
•Élimination de particules et de précipités dans des échantillons aqueux et dans certains échantillons contenant des solvants
•Idéal pour des solutions contenant des protéines et des acides nucléiques
Type de filtre : Microfiltration
Application
Rotor de microcentrifugeuse à angle fixe avec une vitesse maximale de 12 000 g
Forme physique
Code couleur : Rouge
Informations légales
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany