Principaux documents
UFC40GV
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 2 ml
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 10 μL
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
77 mm
Diamètre
16.3 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Application
Pores de 0,22 µm, PVDF hydrophile, 2 ml de volume, non stérile
Caractéristiques et avantages
  • Cinq dimensions de pores différentes entre 0,1 et 5,0 μm
  • Unités pré-stérilisées également disponibles
  • Filtration rapide et performances hautement reproductibles
  • Utilisation dans des rotors à angle fixe pour tubes de 15 ml
  • Les filtres à centrifuger Ultrafree-CL sont des filtres à usage unique jetables
  • Disponible avec la membrane en PVDF Durapore® à faible adsorption protéique - à utiliser avec les solutions protéiques et les solutions contenant des acides nucléiques
  • Convient parfaitement pour l'élimination de particules et de précipités dans des échantillons aqueux et dans certains échantillons contenant des solvants
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany