Documents
SLLG013SL
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophile
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LG, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume< 50 μL
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
75 psi max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.65 cm2
Volume
10 mL
Matrice
Biopore
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
aqueous solution(s)
organic solvent(s)
tissue culture medium
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité Millex®-LG stérile de 13 mm est une unité de filtration pour seringue destinée à la stérilisation de solutions aqueuses ou à base de solvants (éluats de colonnes, additifs pour culture tissulaire, échantillons de HPLC, etc.) de 10 ml de volume. L'unité Millex-LG, résistante aux solvants et à usage unique, incorpore une membrane en PTFE hydrophile de 0,2 μm. L'unité de filtration Millex-LG peut être utilisée comme un filtre pour seringue pour stériliser et ultrapurifier des solutions.
Application
L'unité de filtration Millex®-LG de 0,20 µm a été utilisée :
  • dans la préparation de composés dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre destinés à des expériences in vitro
  • comme filtre résistant aux solvants organiques pour préparer une solution stérile d'éthanol et de perchlorate de 3,3′-dioctadécyloxacarbocyanine (DiO)
  • pour éliminer les agrégats lipidiques durant la préparation de petites vésicules unilamellaires (SUV)
Informations légales
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Noriko Kashima et al.
Biogerontology, 13(3), 337-344 (2012-04-10)
Methods for quantitative oral administration of various substances to Caenorhabditis elegans are needed. Previously, we succeeded in oral administration of hydrophilic substances using liposomes. However, an adequate system for delivery of hydrophobic chemicals was not available. In this study, we
Aaron M Joffe et al.
Nature protocols, 15(7), 2230-2246 (2020-06-21)
Macrophage phagocytosis can be triggered by diverse receptor-ligand interactions to clear pathogens and dead cells from a host. Many ways of assaying phagocytosis exist that utilize a variety of phagocytic targets with different combinations of receptor-ligand interactions, making comparisons difficult.
Danchen Wu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(1), 1447-1464 (2020-01-10)
Mitochondrial fission is important in physiological processes, including coordination of mitochondrial and nuclear division during mitosis, and pathologic processes, such as the production of reactive oxygen species (ROS) during cardiac ischemia-reperfusion injury (IR). Mitochondrial fission is mainly mediated by dynamin-related