SLLGX13
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.20 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
0.20 μm PTFE syringe filter, Millex-LG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
43 mL/min flow rate
43 mL/min water flow rate
45 °C max. temp.
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
light blue
Dimension de pores
0.20 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Point de bulle
≥3.0 bar at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
SLLGX13NL replaces SLLGH13NL
SLLGX13NK replaces SLLGH13NK
Applications:
Sample filtration prior to UHPLC, LC-MS, and mass spectrometry; Filtration of protein-containing solutions, and aqueous or organic solutions
Conditionnement
Caractéristiques
Liaison
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
Articles
Vue d'ensemble de l'analyse des impuretés nitrosamines, des réglementations mondiales et des considérations essentielles dans la sélection des filtres pour la préparation et l'analyse des échantillons.
Vue d'ensemble de l'analyse des impuretés nitrosamines, des réglementations mondiales et des considérations essentielles dans la sélection des filtres pour la préparation et l'analyse des échantillons.
Vue d'ensemble de l'analyse des impuretés nitrosamines, des réglementations mondiales et des considérations essentielles dans la sélection des filtres pour la préparation et l'analyse des échantillons.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.