Key Documents
SLHVBZ5
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume 200 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HV/PB
Filtres pour seringue Millex® compatibles avec l'automatisation, non stériles :
- Conçus pour assurer une filtration efficace pour les dissolutions et autres techniques automatisées de préparation d'échantillons
- Support bombé garantissant le bon positionnement des filtres
- Déclinés en différents types de membranes et plusieurs dimensions de pores, p. ex. des unités avec préfiltre pour les échantillons à forte charge particulaire)
- Conditionnés en vrac ou en tubes distributeurs pour les systèmes à changement automatique de filtre
- Raccords Luer-Lok optimisés pour un alignement et un ajustement précis
Produit disponible en 2 conditionnements différents :
- Références se terminant par NZ (-------NZ) : packs de 200, pré-assemblés en 8 tubes de 25 unités.
- Références se terminant par NK (-------NK) : packs de 1 000, en vrac
Applications :
- Tests de dissolution de médicaments
- Préparation automatisée d'échantillons
- Clarification de solutions à forte charge particulaire
Application
Millex-HV, membrane Durapore® (PVDF) hydrophile, pores de 0,45 µm, 25 mm de diamètre, préfiltre en fibres de verre, support bombé
Conditionnement
8 tubes de 25 unités chacun
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Forme physique
Code couleur : Entrée naturelle/sortie naturelle
Autres remarques
Compatibilité avec l'automatisation : oui
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany