SLHVMZ5NZ
Millex® PVDF syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
0.45 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-HV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip