Key Documents
SLCRM25
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophile
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LCR, Filtre pour seringue en PTFE de 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Description
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane with glass fiber prefilter, domed housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HPF/LCR
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex® HPF
• Les filtres Millex HPF contiennent deux éléments différents : un préfiltre gradué en fibre de verre (10,0 à 0,7 µm) éliminant les grosses particules et un filtre membrane de 0,20 ou 0,45 µm pour la filtration fine.
• Leur débit est significativement supérieur à celui des filtres standard dépourvus d′élément de préfiltration, en particulier avec les solutions chargées en particules.
• Pour application manuelle ou automatisée.
• Enveloppe en polyéthylène à faible teneur en composés extractibles.
Disponibles en 3 conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Références se terminant par NZ (-------NZ) : pack de 200 pré-assemblés en 8 tubes de 25.
Application :
Tests de dissolution de médicaments, préparation automatisée d′échantillons, clarification de solutions à fort taux de particules
Caractéristiques
Produit destiné uniquement à un usage général de laboratoire
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Afficher tout