Principaux documents
SLLHC25NS
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PTFE hydrophile
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LH, Filtre pour seringue en PTFE de 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Description
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LH hydrophilic PTFE membrane, ion chromatography certified
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume< 100 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Hauteur
19.8 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : LH
Présentation des filtres pour seringue non stériles IC Millex :
• Certifié pour la chromatographie d′échange d′ions
• Membrane hydrophile en PTFE disponible en pores de 0,20 µm et 0,45 µm et en deux diamètres, pour répondre à tous vos besoins.
• Faibles taux d′extractibles à la CEI, optimise le bruit de fond dans les analyses sensibles par CEI
• Compatible avec les solutions organiques et aqueuses, pour une grande compatibilité chimique et la polyvalence dans le laboratoire
Référence et conditionnements
SLLGC13NL : 0,2 µm, PTFE hydrophile, 13 mm, 100 par pack
SLLGC25NS : 0,2 µm, PTFE hydrophile, 25 mm, 50 par pack
SLLHC13NL : 0,45 µm, PTFE hydrophile, 13 mm, 100 par pack
SLLHC25NS : 0,45 µm, PTFE hydrophile, 25 mm, 50 par pack
Applications :
Chromatographie d′échange d′ions
Conditionnement
Non stérile
Caractéristiques
Pour un usage général au laboratoire uniquement.
Forme physique
Code couleur : Entrée naturelle/sortie naturelle
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Afficher tout