Key Documents
SCR029
Sigma-Aldrich
Cellules souches neurales corticales de souris cryoconservées
The Cryopreserved Mouse Cortical Neural Stem Cells provides ready-to use primary neural stem cells isolated from the cortices of embryonic day 15-18 (E15-E18) C57/BL6 mice.
Synonyme(s) :
Cortical Stem Cells, Mouse Neural Stem Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106509
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Description générale
Les cellules souches neurales corticales de souris cryoconservées de Millipore constituent des cellules souches neurales primaires prêtes à l'emploi, isolées à partir du cortex de souris C57/BL6 aux jours embryonnaires 15 à 18 (E15-E18). Ces cellules souches neurales primaires peuvent être utilisées pour une variété d'applications de recherche, y compris le développement de médicaments, pour des études sur la neurotoxicité, la neurogenèse, l'électrophysiologie, les fonctions des neurotransmetteurs et des récepteurs et les maladies et troubles du SNC.
Nous recommandons que les cellules souches neurales corticales de souris cryoconservées de Millipore (réf. SCR029) soient utilisées conjointement avec le kit de caractérisation des marqueurs de cellules souches neurales (réf. SCR019) et des tests de différenciation qui démontrent la multipotentialité de la population cellulaire de départ.
Produit réservé à la recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.
Description de la lignée cellulaire
Cellules souches neurales
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Les cellules souches neurales corticales de souris cryoconservées constituent des cellules souches neurales primaires prêtes à l'emploi, isolées à partir du cortex de souris C57/BL6 aux jours embryonnaires 15 à 18 (E15-E18).
Conditionnement
1 × 106 cellules
Composants
1 × 10e6 cellules souches neurales corticales de souris viables : (réf. 2004115) dérivées de souris de sexe mixte C57/BL6 aux jours embryonnaires 15 à 18, cryoconservées. À conserver dans l'azote liquide.
Stockage et stabilité
Lorsqu'elles sont conservées dans les conditions de stockage recommandées (azote liquide), les cellules souches neurales corticales de souris sont stables jusqu'à la date de péremption. Ne pas exposer à des températures élevées. Jeter tous les réactifs restants après la date de péremption. Nous recommandons que les cellules ne soient pas utilisées pour plus de dix repiquages.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cOmplete is a trademark of Roche
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Brian Sims et al.
Brain research, 1321, 88-95 (2010-01-28)
Erythropoietin (Epo) has been used for many years in neonates for the treatment of anemia of prematurity. Epo has also been proposed for treatment of neonatal brain injury, as mounting evidence suggests neuroprotective properties for Epo. However, Epo's neuroprotective mechanism
Mathew Blurton-Jones et al.
Stem cell research & therapy, 5(2), 46-46 (2014-07-16)
Short-term neural stem cell (NSC) transplantation improves cognition in Alzheimer's disease (AD) transgenic mice by enhancing endogenous synaptic connectivity. However, this approach has no effect on the underlying beta-amyloid (Aβ) and neurofibrillary tangle pathology. Long term efficacy of cell based
Cameron D Morley et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 35(44), e2304212-e2304212 (2023-09-01)
Injectable hydrogels are increasingly explored for the delivery of cells to tissue. These materials exhibit both liquid-like properties, protecting cells from mechanical stress during injection, and solid-like properties, providing a stable 3D engraftment niche. Many strategies for modulating injectable hydrogels
B Thaci et al.
Cancer gene therapy, 21(1), 38-44 (2014-01-18)
Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) accumulate in the glioma microenvironment during tumor progression and promote immunosuppression. Interleukin-12 (IL-12) immunogene therapy can alter MDSCs toward an antigen-presenting cell phenotype and these mature cells can have a central role in antigen presentation. It
Karen L Ring et al.
Cell stem cell, 11(1), 100-109 (2012-06-12)
The generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) and induced neuronal cells (iNCs) from somatic cells provides new avenues for basic research and potential transplantation therapies for neurological diseases. However, clinical applications must consider the risk of tumor formation by iPSCs
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.