SCC442
Lignée de cellules épithéliales du conduit pancréatique humaines HPDE6c7
Synonyme(s) :
Lignée de cellules pancréatiques humaines
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of >1X10⁶ cells
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Température de stockage
−196°C
Application
- Chaque flacon contient au moins 1 × 10E6 cellules viables.
- Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR humain de Charles River Animal Diagnostic Services.
- L'origine humaine des cellules est vérifiée, ainsi que l'absence de contamination inter-espèces avec le rat, la souris, le hamster chinois, le hamster doré de Syrie et les primates non humains (PNH), à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
- Les cellules sont exemptes de contamination aux mycoplasmes.
Le cancer du pancréas est la quatrième cause la plus courante de décès par cancer en Amérique du Nord et a l'un des pires pronostics. Plus de 90 % de ces tumeurs proviennent de l'épithélium du conduit pancréatique.1 Même lorsque la tumeur primaire est petite et localisée, le pronostic demeure mauvais et la chimiothérapie et la radiothérapie ont démontré une efficacité limitée.2 La disponibilité de modèles dynamiques demeure cruciale pour l'étude et la compréhension de l'importance biologique des changements génétiques sous-jacents au cancer du pancréas, surtout dans le contexte de la carcinogenèse des cellules épithéliales du conduit pancréatique.
La lignée cellulaire HPDE6c7 immortalisée démontre un génotype et un phénotype presque normaux de cellules épithéliales du conduit pancréatique.3 Ces cellules conservent des génotypes Ki-ras, p53, C-myc et p16INK4A, mais sont dépourvues de la voie fonctionnelle p53.3 La lignée cellulaire HPDE6c7 est utile pour les études sur la base moléculaire de la carcinogenèse des cellules épithéliales du conduit pancréatique et de la différenciation des cellules des îlots de Langerhans. Les cellules HPDE6c7 sont un modèle polyvalent de l'épithélium du conduit pancréatique, facilitant l'élaboration de stratégies pour la chimio-prévention des cancers du pancréas chez l'Homme.
Source
Les cellules HPDE6c7 sont des cellules issues du conduit pancréatique humain normal d'une femme de 63 ans, et dont le génotype a ensuite été altéré par une infection par un vecteur rétroviral exprimant les gènes E6E7 du virus du papillome humain (VPH)-16.3
Références
1. Am J Pathol 1996, 148(6): 1763-1770.
2. Am J Pathol 1998, 153(1): 263-269.
3. Am J Pathol 2000, 157(5): 1623-1631.
La lignée cellulaire HPDE6c7 immortalisée démontre un génotype et un phénotype presque normaux de cellules épithéliales du conduit pancréatique.3 Ces cellules conservent des génotypes Ki-ras, p53, C-myc et p16INK4A, mais sont dépourvues de la voie fonctionnelle p53.3 La lignée cellulaire HPDE6c7 est utile pour les études sur la base moléculaire de la carcinogenèse des cellules épithéliales du conduit pancréatique et de la différenciation des cellules des îlots de Langerhans. Les cellules HPDE6c7 sont un modèle polyvalent de l'épithélium du conduit pancréatique, facilitant l'élaboration de stratégies pour la chimio-prévention des cancers du pancréas chez l'Homme.
Source
Les cellules HPDE6c7 sont des cellules issues du conduit pancréatique humain normal d'une femme de 63 ans, et dont le génotype a ensuite été altéré par une infection par un vecteur rétroviral exprimant les gènes E6E7 du virus du papillome humain (VPH)-16.3
Références
1. Am J Pathol 1996, 148(6): 1763-1770.
2. Am J Pathol 1998, 153(1): 263-269.
3. Am J Pathol 2000, 157(5): 1623-1631.
Caractéristiques et avantages
Les cellules HPDE6c7 sont un modèle polyvalent de l'épithélium du conduit pancréatique, facilitant l'élaboration de stratégies pour la chimio-prévention des cancers du pancréas chez l'Homme.
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la décongélation initiale sans perte significative de l'expression de leurs marqueurs cellulaires et de leurs caractéristiques fonctionnelles.
Autres remarques
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique (Academic Use Agreement) et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur tout autre usage, veuillez écrire à [email protected].
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable