Key Documents
G1145
Billes de verre, lavées à l′acide
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Synonyme(s) :
Glass Beads
About This Item
Code UNSPSC :
41102422
Nomenclature NACRES :
NB.22
Taille des particules
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Application
Les billes de verre lavées à l'acide ont été utilisées :
  • pour lyser des colonies de levures afin de produire un criblage double hybride chez la levure.
  • pour extraire de l'ADN à partir d'échantillons mycéliens de Penicillium roqueforti.
  • pour perturber des souches de Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus afin de déterminer leur activité enzymatique.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable