Principaux documents
RW1904700
Millipore
Filtre membrane renforcé
greener alternative
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 1,2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Niveau de qualité
Description
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 1.2 µm pore size, polyester web
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
260 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
200 μm
Dimension de pores
1.2 μm pore size
75 % porosity
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : RW19
Les membranes de préfiltration renforcées peuvent être utilisées pour éliminer les contaminants présents dans divers liquides et gaz. Ces filtres possèdent une grande capacité de rétention des saletés et une faible perte de charge, ce qui en fait la solution idéale pour réduire le niveau des contaminants avant les filtres de qualité "stérilisation". Contrairement aux matériaux de préfiltration qui contiennent de l′amiante ou des fibres de verre, nos membranes de préfiltration renforcées sont constituées de matériaux qui ne libèrent pas de matière. Ces filtres retiennent les contaminants à la surface de leur membrane en cellulose.
Caractéristiques et avantages :
•Préfiltre à forte capacité de filtration des saletés pour un débit plus élevé
•Substrat ne libérant pas de fibres en aval
Applications :
Préfiltration avant les filtres de qualité "stérilisation"
Type de membrane : filtre écran
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Préfiltration avant filtration sur membrane de 1,2 μm
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3